Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Sonde de rechange pour seringues de gaz Headspace / à espace de sol
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Seringues d’analyse de gaz Headspace / à espace de sol
Spécification
Spécification
Description | Sonde de rechange |
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,75 mm |
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 1,587 mm |
Longueur (métrique) | 60 mm |
Volume (métrique) | 5 à 10 ml |
À utiliser avec (équipement) | Seringues de gaz Headspace / à espace de sol |