Learn More
Labconco™ Replacement Freeze Dry Tubing
Neoprene construction. Labconco™ Replacement Freeze Dry Tubing allows moisture from condensation to be emptied from the freeze dryer.
Marque:  Labconco™ 7645900
Code produit. 15143075
  • sur devis / 1 pièce
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • For Dry Ice Benchtop Freeze Dry System connections or as drain hose on FreeZone 6, 12, and 18 Liter Freeze Dryers manufactured before August 2017
  • Replacement drain hose allows moisture from condensation to be emptied from the freeze dryer
  • 8mm (5/16 in.) ID
  • Length: 0.9m (3 ft.)
  • Verify that the part matches your FreeZone Freeze Dryer's volume before purchasing
Spécification
Spécification
Rubber
3 ft.
Semirigid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis