Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Soya Peptone Neutralized
A vegetable peptone complying with USP specifications. Its high carbohydrate content makes it suitable for many purposes.
Marque: Thermo Scientific™ LP0044T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
A vegetable peptone complying with USP specifications. Its high carbohydrate content makes it suitable for many purposes.
- La haute teneur en glucides la rend adaptée à de nombreuses fins
Spécification
Ambient & Dry Storage | |
Peptone | |
5 kg |
Poudre | |
Culture media or fermentation processes | |
Soy |