Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon neutralisant D/E (Dey-Engley) (déshydratée)
Neutralisez les désinfectants chimiques pour confirmer l’activité bactériostatique et bactéricide dans les procédures d’échantillonnage environnemental à l’aide du bouillon neutralisant D/E.
Marque: Thermo Scientific™ R453042
158.45 EUR valable jusqu'au 2025-08-24
Utilisez le code promo "24140" pour bénéficier de cette offre.
Description
Neutralisez les désinfectants chimiques pour distinguer l’activité bactériostatique et bactéricide dans les procédures d’échantillonnage environnemental à l’aide du bouillon neutralisant D/E (Dey-Engley) (déshydratée) Thermo Scientific™ Remel™. Ce milieu a été formulé par Engley et Dey en 1970 pour neutraliser et tester les antiseptiques et les désinfectants1. Recommandé dans le Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods par l’American Public Health Association (APHA) pour les échantillons prélevés sur le terrain2.
Neutralisez les désinfectants chimiques pour distinguer l’activité bactériostatique et bactéricide dans les procédures d’échantillonnage environnemental à l’aide du brouillon neutralisant D/E (Dey-Engley).Le milieu peut neutraliser une gamme de produits chimiques, notamment les préparations de mercure, d’iode ou de chlore, les composés d’ammonium quaternaire, le formaldéhyde et le glutaraldéhyde.
- Facile à identifier :Le pourpre de bromocrésol est utilisé comme indicateur pour la fermentation du dextrose en passant du violet au jaune à un pH acide.
- Facile à différentier :Sous-cultivez tous les tubes de bouillon neutralisant D/E sur des milieux appropriés tels que la gélose D/E pour observer la croissance (micro-organismes viables).
- Substance bactériostatique – Croissance à partir de tubes de bouillon neutralisant D/E négatif.
- Substance bactéricide – Aucune croissance à partir de tubes de bouillon neutralisant D/E négatif.
- Recommandé dans le Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods par l’American Public Health Association (APHA) pour l’échantillonnage environnemental2.
Ce milieu contient de l’extrait de levure et de la peptone qui fournit une source d’azote, de carbone et de vitamines.Le dextrose fournit de l’énergie et le thiosulfate de sodium est incorporé pour neutraliser le chlore et l’iode.Le polysorbate 80 neutralise les phénols et la formaline.Le thioglycolate de sodium neutralise les mercuriels.Le bisulfite de sodium neutralise le formaldéhyde et le glutaraldéhyde.La lécithine neutralise les composés d’ammonium quaternaire.Ce milieu convient à l’échantillonnage environnemental dans lequel la neutralisation du produit chimique est importante pour déterminer son activité bactéricide.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Bouillon D/E neutralisant | |
Poudre | |
Milieux de culture déshydratés | |
500 g |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Non destiné à un usage IVD.