Learn More
Helios Italquartz Bols / boîtes rectangulaires, transparents
Bols / boîtes rectangulaires en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque: Helios Italquartz 62P00206
137.18 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent
- Forme rectangulaire
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Transparent | |
Rectangulaires | |
115 x 12 mm | |
12 mm |
Quartz | |
Boîte | |
115/60 mm | |
12 mm |