Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PDGF BB Protein
A cDNA sequence encoding the PDGF BB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marque:  enQuireBio™ QP10805-1mg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15905228
  • 5545.00€ / 1mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
PDGF BB Protein
Research Use Only
The ED50as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg.
Rat
Untagged
PDGF-BB was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.0.
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
SLGSLAAAEP AVIAECKTRT EVFQISRNLI DRTNANFLVW PPCVEVQRCS GCCNNRNVQC RASQVQMRPV QVRKIEIVRK KPVFKKATVT LEDHLACKCE TVVTPRPVT
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Rat PDGF BB Protein > 1mg