Learn More
enQuireBio™ Recombinant Monkey GM CSF Protein
Code produit. 15904518
1 mg, 1mg
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A cDNA sequence encoding the GM CSF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom Monkey GM CSF Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Activité biologique The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.1ng/ml, corresponding to a specific activity of > 10,000,000 IU/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Donkey
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence APARSPSPGT QPWEHVNAIQ EARRLLNLSR DTAAEMNKTV EVVSEMFDLQ EPSCLQTRLE LYKQGLQGSL TKLKGPLTMM ASHYKQHCPP TPETSCATQI ITFQSFKENL KDFLLVIPFD CWEPVQE
Tampon GM-CSF was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing 1x PBS pH 7.4.
Pureté ou qualité Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE and RP-HPLC.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Monkey GM CSF Protein >