Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WARS Protein
A cDNA sequence encoding the WARS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marque: enQuireBio™ QP13953-5ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
WARS Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPNSEPASLL ELFNSIATQG ELVRSLKAGN ASKDEIDSAV KMLVSLKMSY KAAAGEDYKA DCPPGNPAPT SNHGPDATEA EEDFVDPWTV QTSSAKGIDY DKLIVRFGSS KIDKELINRI ERATGQRPHH FLRRGIFFSH RDMNQVLDAY ENKKPFYLYT GRGPSSEAMH VGHLIPFIFT KWLQDVFNVP LVIQMTDDEK YLWKDLTLDQ AYSYAVENAK DIIACGFDIN KTFIFSDLDY MGMSSGFYKN VVKIQKHVTF NQVKGIFGFT DSDCIGKISF PAIQAAPSFS NSFPQIFRDR TDIQCLIPCA IDQDPYFRMT RDVAPRIGYP KPALLHSTFF PALQGAQTKM SASDPNSSIF LTDTAKQIKT KVNKHAFSGG RDTIEEHRQF GGNCDVDVSF MYLTFFLEDD DKLEQIRKDY TSGAMLTGEL KKALIEVLQP LIAEHQARRK EVTDEIVKEF MTPRKLSFDF Q | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
5 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
1 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Human WARS Protein > 5μg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu