Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human VEGF 165 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
394.00€ - 5275.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 7422
Poids moléculaire observed_molecular_weight: 20-22 kDa, under reducing conditions. 39-42 kDa, under non-reducing conditions.
Nom VEGF 165
Source Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human VEGF protein Ala27-Arg191
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Formule Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Formule Prix Quantité et disponibilité  
18196930
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
293-VE-050
50 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
1150.00€
50µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18167570
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
293-VE-010/CF
10 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with trehalose.
394.00€
10µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18778476
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
293-VE-001MG/CF
1 mg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with trehalose.
5275.00€
1mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18177350
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
293-VE-010
10 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
394.00€
10µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18117320
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
293-VE-050/CF
50 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with trehalose.
1150.00€
50µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18745866
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
293-VE-500/CF
500 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with trehalose.
2830.00€
500µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18786286
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
293-VE-500
500 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
2830.00€
500µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The Recombinant Human VEGF 165 Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human VEGF 165 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spécification
Spécification
7422
VEGF 165
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
observed_molecular_weight: 20-22 kDa, under reducing conditions. 39-42 kDa, under non-reducing conditions.
Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human VEGF protein Ala27-Arg191
Unconjugated
97%, by SDS-PAGE with silver staining.