Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tyrosinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tyrosinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP6860-ye-50ug
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16076360
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
NP_000363.1
Tyrosinase Protein
Research Use Only
TYR
Recombinant Protein
Yeast
HFPRACVSSK NLMEKECCPP WSGDRSPCGQ LSGRGSCQNI LLSNAPLGPQ FPFTGVDDRE SWPSVFYNRT CQCSGNFMGF NCGNCKFGFW GPNCTERRLL VRRNIFDLSA PEKDKFFAYL TLAKHTISSD YVIPIGTYGQ MKNGSTPMFN DINIYDLFVW MHYYVSMDAL LGGSEIWRDI DFAHEAPAFL PWHRLFLLRW EQEIQKLTGD ENFTIPYWDW RDAEKCDICT DEYMGGQHPT NPNLLSPASF FSSWQIVCSR LEEYNSHQSL CNGTPEGPLR RNPGNHDKSR TPRLPSSADV EFCLSLTQYE SGSMDKAANF SFRNTLEGFA SPLTGIADAS QSSMHNALHI YMNGTMSQV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7299
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol