Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 1 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Marque:  R&D Systems™ 240-B-010
844.00 EUR valable jusqu'au 2025-07-30
Utilisez le code promo "24078" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18126890
  • 1055.00€ / 10µg
Promo Ultimate May
Utilisez le code promo 24078 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Measured by its ability to inhibit the IL-4-dependent proliferation of HT-2 mouse T cells. Tsang, M. et al. (1995) Cytokine 7:389. The ED50 for this effect is 0.04-0.2 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P01137
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
M.W. (Observed): 12 kDa, reducing conditions 24 kDa, non-reducing conditions; M.W. (theoretical): 12.8 kDa (monomer)
10 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
<0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
TGFB1
Recombinant
>97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Bioactivity
7040
TGF-beta 1
Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human TGF-beta 1 protein Ala279-Ser390
Disulfide-linked homodimer
CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Unconjugated
Purified recombinant human TGF-beta 1 is an extremely hydrophobic protein that adheres strongly to surfaces. To ensure recovery, reconstitute 2 μg vials at 20 μg/mL in sterile 4 mM HCl containing 1 mg/mL human or bovine serum albumin. Reconstitute 10 μg or larger vials at 100 μg/mL in sterile 4 mM HCl containing 1 mg/mL human or bovine serum albumin.
TGF-beta 1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt