Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SHMT1 Protein
A cDNA sequence encoding the SHMT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marque:  enQuireBio™ QP13497-20ug
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15953759
  • 222.00€ / 20µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
SHMT1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTMPVNGAHK DADLWSSHDK MLAQPLKDSD VEVYNIIKKE SNRQRVGLEL IASENFASRA VLEALGSCLN NKYSEGYPGQ RYYGGTEFID ELETLCQKRA LQAYKLDPQC WGVNVQPYSG SPANFAVYTA LVEPHGRIMG LDLPDGGHLT HGFMTDKKKI SATSIFFESM PYKVNPDTGY INYDQLEENA RLFHPKLIIA GTSCYSRNLE YARLRKIADE NGAYLMADMA HISGLVAAGV VPSPFEHCHV VTTTTHKTLR GCRAGMIFYR KGVKSVDPKT GKEILYNLES LINSAVFPGL QGGPHNHAIA GVAVALKQAM TLEFKVYQHQ VVANCRALSE ALTELGYKIV TGGSDNHLIL VDLRSKGTDG GRAEKVLEAC SIACNKNTCP GDRSALRPSG LRLGTPALTS RGLLEKDFQK VAHFIHRGIE LTLQIQSDTG VRATLKEFKE RLAGDKYQAA VQALREEVES FASFFPLPGL PDF
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SHMT1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales