Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of G-protein signaling 20 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulator of G-protein signaling 20, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP6604-ec-500ug
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16044490
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
NP_001273602.1
Regulator of G-protein signaling 20 Protein
Research Use Only
RGS20
Recombinant Protein
E. coli
EPAGASSPAG RVDGGLQMGS ERMEMRKRQM PAAQDTPGAA PGQPGAGSRG SNACCFCWCC CCSCSCLTVR NQEDQRPTIA SHELRADLPT WEESPAPTLE EVNAWAQSFD KLMVTPAGRN AFREFLRTEF SEENMLFWMA CEELKKEANK NIIEEKARII YEDYISILSP KEVSLDSRVR EVINRNMVEP SQHIFDDAQL QIYTLMHRDS YPRFMNSAVY KDLLQSLSEK SIEA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8601
500 μg
Not determined.
Full Length of BC015614
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol