Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MED20 Protein
A cDNA sequence encoding the MED20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marque:  enQuireBio™ QP12670-20ug
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15901179
  • 222.00€ / 20µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
MED20 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGVTCVS QMPVAEGKSV QQTVELLTRK LEMLGAEKQG TFCVDCETYH TAASTLGSQG QTGKLMYVMH NSEYPLSCFA LFENGPCLIA DTNFDVLMVK LKGFFQSAKA SKIETRGTRY QYCDFLVKVG TVTMGPSARG ISVEVEYGPC VVASDCWSLL LEFLQSFLGS HTPGAPAVFG NRHDAVYGPA DTMVQYMELF NKIRKQQQVP VAGIR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MED20 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 1mM DTT.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Human MED20 Protein > 20μg