Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BDNF Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
331.00€ - 6645.00€
Spécification
Numéro d’adhésion P23560
À utiliser avec (application) Bioactivity
Identification génétique (Entrez) 627
Poids moléculaire 13-14 kDa, under reducing conditions.
Source Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived BDNF protein His129-Arg247 Accession &Num; P23560 100% sequence homology with Mouse,Rat,Canine,Equine and all other mammalian proteins examined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18727056
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
248-BDB-005
5 μg
331.00€
5µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18719356
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
248-BDB-010
10 μg
382.00€
10µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18763198
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
248-BDB-050
50 μg
830.00€
50µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18738806
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
248-BDB-250
250 μg
2440.00€
250µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18728716
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
248-BDB-01M
1 mg
6645.00€
1mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The Recombinant Human BDNF Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human BDNF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spécification
Spécification
P23560
627
Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived BDNF protein His129-Arg247 Accession &Num; P23560 100% sequence homology with Mouse,Rat,Canine,Equine and all other mammalian proteins examined.
RUO
BDNF
Human, Mouse, Rat, Canine, Equine
Reconstitute 5 μg vials at 100 μg/mL in water. Reconstitute 10 μg or larger vials at 250 μg/mL in water.
>97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie« Blue Staining.
Bioactivity
13-14 kDa, under reducing conditions.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
<0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Unconjugated
Recombinant
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Sodium Citrate and NaCl with BSA as a carrier protein.