Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog IL-8 / CXCL8 Protein
A DNA sequence encoding the Canis familiaris (Dog) (Canis lupus familiaris) IL-8 / CXCL8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP6227-ec-1mg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16041750
  • 3545.00€ / 1mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
NP_001003200.1
IL-8 / CXCL8 Protein
Research Use Only
CXCL8
Recombinant Protein
E. coli
AVLSRVSSEL RCQCIKTHST PFHPKYIKEL RVIDSGPHCE NSEIIVKLFN GNEVCLDPKE KWVQKVVQIF LKKAEKQDP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403850
1 mg
Not determined.
Full Length
Dog
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales