Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Probable outer membrane protein PmpD Protein
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis Probable outer membrane protein PmpD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP7502-ec-500ug
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16089030
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
NP_220332.1
Probable outer membrane protein PmpD Protein
Research Use Only
pmpD
Recombinant Protein
E. coli
EFDYSTNVWG FAFGGFRTLS AENLVAIDGY KGAYGGASAG VDIQLMEDFV LGVSGAAFLG KMDSQKFDAE VSRKGVVGSV YTGFLAGSWF FKGQYSLGET QNDMKTRYGV LGESSASWTS RGVLADALVE YRSLVGPVRP TFYALHFNPY VEVSYASMKF PGFTEQGREA RSFEDASLTN ITIPLGMKFE LAFIKGQFSE VNSLGISYAW EAYRKVEGGA VQLLEAGFDW EGAPMDLPRQ ELRVALENNT EWSSYFSTVL GLTAFCGGFT STDSKLGYEA NTGLRLIF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
884611
500 μg
Not determined.
Full Length
C. trachomatis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol