Learn More
3M™ Bouchons d’oreille avec arceau E-A-R™
Leur conception permet de maintenir une pression constante, à un niveau confortable, quel que soit la taille de la tête. Bouchon d’oreille avec arceau 3M E-A-R – 26 dB.
Marque:  3M™ 7100100262
34.33 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11719315
  • 64.55€ / 20 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 20-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pression moindre tout en garantissant une étanchéité confortable
  • Se porte à l’arrière de la tête ou sous le menton, avec un contact minimal avec les vêtements
  • La conception souple de l’arceau permet de maintenir une pression constante, à un niveau confortable, quelle que soit la taille de la tête.
  • Protection auditive élégante à arceau
  • Arceau souple innovant pour un maintien optimal et un confort supérieur 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Orange, bleu
26 dB
Polyuréthane
20/Bte
Oreillettes de rechange