Learn More
RDM1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C10B4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66941-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16829255
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The RDM1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RDM1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RDM1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
RDM1
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
1C10B4
Unconjugated
20 μL
201299