Learn More
Raptor Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène Raptor
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16810575
Afficher les documents
Proteintech
20984-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16800575
Afficher les documents
Proteintech
20984-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The antibody is specific to RPTOR.
Regulatory associated protein of mTOR (RAPTOR) is a binding partner of target of rapamycin (TOR). It binds to 4EBP1 and p70alpha. The binding of raptor to mTOR is essential for the mTOR-catalyzed phosphorylation of 4EBP1 in vitro. It enhances the mTOR kinase activity toward p70alpha. It is also an essential scaffold for the mTOR-catalyzed phosphorylation of 4EBP1 and mediates TOR action in vivo.
Spécification
Spécification
Raptor
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human
Q8N122
287871, 57521
Peptide
Primary
-20°C
RPTOR
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA1303, raptor, RPTOR
Rptor
IgG
Antigen Affinity Chromatography