Learn More
Buerkle™ Raccords rapides, NW 6,4 mm, raccords femelles, avec embout pour tube
Connexion rapide et sûre pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide. Les couplages rapides sont parfaits pour connecter et séparer des tuyaux, des machines, des appareils, des récipients, etc. Qualité supérieure, fiabilité testée, encombrement réduit, débit maximum possible, fonctionnement facile et design élégant
Marque:  Buerkle™ 8761-2160
Code produit. 10750413
  • 35.28€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Connexion rapide et sûre pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide.
  • Idéals pour raccorder et séparer des tuyaux, des machines, des appareils et des récipients.
  • Qualité supérieure, fiabilité testée, encombrement réduit, débit maximum possible, fonctionnement facile (manipulable d’une seule main) et design élégant
Spécification
Spécification
Avec vanne
50 mm
25/taille
Vanne, raccords femelles, couplages de tuyau avec embouts pour tube
Couplage rapide
Polypropylène
9.5 mm Hose
6.4 mm
8 bars