Learn More
Buerkle™ Raccords rapides, NW 6,4 mm, raccords femelles, avec embout pour tube
Connexion rapide et sûre pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide. Les couplages rapides sont parfaits pour connecter et séparer des tuyaux, des machines, des appareils, des récipients, etc. Qualité supérieure, fiabilité testée, encombrement réduit, débit maximum possible, fonctionnement facile et design élégant
Marque: Buerkle™ 8761-2140
Description
- Connexion rapide et sûre pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide.
- Idéals pour raccorder et séparer des tuyaux, des machines, des appareils et des récipients.
- Qualité supérieure, fiabilité testée, encombrement réduit, débit maximum possible, fonctionnement facile (manipulable d’une seule main) et design élégant
Spécification
Avec vanne | |
50 mm | |
25/taille | |
Vanne, raccords femelles, couplages de tuyau avec embouts pour tube | |
Couplage rapide |
Polypropylène | |
Tuyau de 6,5 mm | |
6.4 mm | |
8 bars |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.