Learn More
Buerkle™ Coupleurs rapides, NW 6,4 mm, raccords mâles, raccords d’extrémité de tuyau avec embouts pour tuyau
Coupleurs rapides, NW 6,4 mm, raccords mâles, raccords d’extrémité de tuyau avec embouts pour tuyau pour un raccordement rapide et sûr pour les liquides, les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide.
Marque:  Buerkle™ 8771-1140
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10697106
  • 21.67€ / 1 pièce
En stock
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Les coupleurs rapides sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients, etc.
  • Pour un raccordement rapide et sûr
  • Pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide
Spécification
Spécification
Avec vanne
POM
6.4 mm Hose
1
NW 6.4 mm
10 bar
Rapid Coupling
6.5 mm
47 mm
-40°C
6.5 mm dia. x 47 mm
Vanne
80°C
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales