Learn More
Rapamycine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Bloque les voies de transduction du signal médiées par la cytokine
232.00€
Identifiants chimiques
CAS | 53123-88-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C51H79NO13 |
Poids moléculaire (g/mol) | 914.187 |
Numéro MDL | MFCD00867594 |
Clé InChI | QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N |
Synonyme | Sirolimus; AY-22989 |
CID PubChem | 5284616 |
ChEBI | CHEBI:9168 |
SMILES | CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15434849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62473.MC |
100 mg |
232.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Blocks cytokine-mediated signal transduction pathwaysRapamycin is used to inhibit tumor growth by halting tumor cell proliferation and suppressing tumor angiogenesis. It forms a complex with FKBP12 that binds and inhibits the molecular target of rapamycin (mTOR) as well as suppresses the immune system, preventing transplant rejection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsBloque les voies de transduction du signal médiées par la cytokine La rapamycine est utilisée pour inhiber la croissance tumorale en arrêtant la prolifération des cellules tumorales et en supprimant l’angiogenèse tumorale. Elle forme un complexe avec le FKBP12 qui lie et inhibe la cible moléculaire de la rapamycine (mTOR) et supprime le système immunitaire, empêchant ainsi le rejet de la greffe.
Solubilité
Soluble dans le DMSO à 50 mg/ml ou dans le méthanol à 25 mg/ml Soluble dans l’alcool, le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à -20°. Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
53123-88-9 | |
914.187 | |
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N | |
5284616 | |
CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC |
C51H79NO13 | |
MFCD00867594 | |
Sirolimus; AY-22989 | |
CHEBI:9168 |
Spécification
Rapamycin | |
Poudre | |
Blanc | |
MFCD00867594 | |
Sirolimus; AY-22989 | |
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N | |
914.187 | |
CHEBI:9168 | |
≥99% |
Rapamycin | |
53123-88-9 | |
C51H79NO13 | |
14,8114 | |
Soluble in DMSO at 50mg/ml or methanol at 25mg/mlSoluble in alcohol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide; Insoluble in water. | |
CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC | |
5284616 | |
914.17 |
Safety and Handling
missing translation for 'rtecsNumber' : VE6250000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Stockage à -20°C
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.