Learn More
RANGAP1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F3A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 67146-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16819615
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The RANGAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RANGAP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RANGAP1 antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
RANGAP1
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
1F3A4
Unconjugated
150 μL
5905