Learn More
Thermo Scientific™ Racks et accessoires pour agitateur résistant au CO2
Combinez des accessoires de différentes tailles sur une seule plateforme avec les accessoires flexibles pour agitateur Thermo Scientific™ résistant au CO2.
Marque: Thermo Scientific™ 88881141
Description
Combinez des accessoires de différentes tailles sur une seule plateforme avec les accessoires flexibles pour agitateur Thermo Scientific™ résistant au CO2.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Spécification
Adjustable 50 mL Conical Tube Rack | |
24 x 30 mm | |
Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.