Learn More
RACGAP1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 6E10A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène RACGAP1
Clone 6E10A2
Concentration 1 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16877585
Afficher les documents
Proteintech
66056-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16867585
Afficher les documents
Proteintech
66056-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Rho GTPases control a variety of cellular processes. There are 3 subtypes of Rho GTPases in the Ras superfamily of small G proteins: RHO (see MIM 165370), RAC (see RAC1; MIM 602048), and CDC42 (MIM 116952). GTPase-activating proteins (GAPs) bind activated forms of Rho GTPases and stimulate GTP hydrolysis. Through this catalytic function, Rho GAPs negatively regulate Rho-mediated signals. GAPs may also serve as effector molecules and play a role in signaling downstream of Rho and other Ras-like GTPases.
Spécification
Spécification
RACGAP1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HsCYK 4, ID GAP, KIAA1478, Male germ cell RacGap, MgcRacGAP, RACGAP1
Racgap1
IgG1
Protein G
Antibody
6E10A2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
Q9H0H5, Q9WVM1
26934, 29127, 315298
RACGAP1 Fusion Protein Ag6944
Primary
-20°C
RACGAP1