Learn More
RABL2A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène RABL2A
Concentration 0.25 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16877804
Afficher les documents
Proteintech
17816-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16867804
Afficher les documents
Proteintech
17816-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene is a member of the RAB gene family which belongs to the RAS GTPase superfamily. The proteins in the family of RAS-related signaling molecules are small GTP-binding proteins that play important roles in the regulation of exocytotic and endocytotic pathways. This gene maps to the site of an ancestral telomere fusion event and may be a subtelomeric gene. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Spécification
Spécification
RABL2A
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
E9Q9D5, Q9UBK7
11159, 362987, 68708
RABL2A Fusion Protein Ag12135
Primary
-20°C
RABL2A
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Rab like protein 2A, RABL2A
Rabl2, Rabl2A
IgG
Antigen Affinity Chromatography