Learn More
RAB6B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 10340-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16806673
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The RAB6B prodtein seems to have a role in retrograde membrane traffic at the level of the Golgi complex. It may also function in retrograde transport in neuronal cells.
Spécification
Spécification
RAB6B
Polyclonal
Unconjugated
RAB6B
RAB6B, Ras related protein Rab 6B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
270192, 363123, 51560
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P61294, Q9NRW1
Rab6b
RAB6B Fusion Protein Ag0322
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human