Learn More
RAB4A Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène RAB4A
Concentration 200 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16826683
Afficher les documents
Proteintech
10347-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16816683
Afficher les documents
Proteintech
10347-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The RAB4A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RAB4A. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RAB4A antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
RAB4A
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
200 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
5867