Learn More
RAB3GAP1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 4A3A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène RAB3GAP1
Clone 4A3A1
Concentration 1 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16828805
Afficher les documents
Proteintech
66688-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16818805
Afficher les documents
Proteintech
66688-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
RAB3GAP1, is a 981 amino acid protein that belongs to the Rab3-GAP catalytic subunit family. Rab 3 GAP p130 converts active RAB3-GTP to the inactive form RAB3-GDP, and is required for normal eye and brain development. Defects in Rab 3 GAP p130 are the cause of Warburg micro syndrome 1 (WARBM1). WARBM1 is a severe autosomal recessive disorder characterized by developmental abnormalities of the eye and central nervous system and by microgenitalia. The Rab 3 GAP p130 protein may participate in neurodevelopmental processes such as proliferation, migration and differentiation before synapse formation, and non-synaptic vesicular release of neurotransmitters.
Spécification
Spécification
RAB3GAP1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DKFZp434A012, KIAA0066, P130, Rab3 GAP, Rab3 GAP p130, RAB3GAP, RAB3GAP1, RAB3GAP130, WARBM1
Rab3gap1
IgG1
Protein G
Antibody
4A3A1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Rat, Mouse
P69735, Q15042, Q80UJ7
226407, 22930, 304759
RAB3GAP1 Fusion Protein Ag17710
Primary
-20°C
RAB3GAP1