Learn More
(R)-3-(boc-amino)-4-hydroxybutyramide, 97 %, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar H52578.06
Quantité 5 g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15449337
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
1256482-94-6
218.253
BYCKHNZSBNGBQL-ZCFIWIBFSA-N
51387393
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)CO
C9H18N2O4
MFCD00270250
n-boc-d-asparaginol, boc-d-asparaginol, r-3-boc-amino-4-hydroxybutyramide, n-boc-r-3-amino-4-hydroxybutanoic acid amide, tert-butyl n-2r-1-carbamoyl-3-hydroxypropan-2-yl carbamate
N-[(2R)-4-amino-1-hydroxy-4-oxobutan-2-yl]carbamate de tert-butyle
Spécification
(R)-3-(Boc-amino)-4-hydroxybutyramide
C9H18N2O4
n-boc-d-asparaginol, boc-d-asparaginol, r-3-boc-amino-4-hydroxybutyramide, n-boc-r-3-amino-4-hydroxybutanoic acid amide, tert-butyl n-2r-1-carbamoyl-3-hydroxypropan-2-yl carbamate
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)CO
218.253
51387393
97%
1256482-94-6
MFCD00270250
BYCKHNZSBNGBQL-ZCFIWIBFSA-N
N-[(2R)-4-amino-1-hydroxy-4-oxobutan-2-yl]carbamate de tert-butyle
5 g
218.25
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents