Learn More
(R)-3-(boc-amino)-4-hydroxybutyramide, 97 %, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52578.03
Quantité | 1 g |
---|
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1256482-94-6 | |
218.253 | |
BYCKHNZSBNGBQL-ZCFIWIBFSA-N | |
51387393 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)CO |
C9H18N2O4 | |
MFCD00270250 | |
n-boc-d-asparaginol, boc-d-asparaginol, r-3-boc-amino-4-hydroxybutyramide, n-boc-r-3-amino-4-hydroxybutanoic acid amide, tert-butyl n-2r-1-carbamoyl-3-hydroxypropan-2-yl carbamate | |
N-[(2R)-4-amino-1-hydroxy-4-oxobutan-2-yl]carbamate de tert-butyle |
Spécification
(R)-3-(Boc-amino)-4-hydroxybutyramide | |
C9H18N2O4 | |
n-boc-d-asparaginol, boc-d-asparaginol, r-3-boc-amino-4-hydroxybutyramide, n-boc-r-3-amino-4-hydroxybutanoic acid amide, tert-butyl n-2r-1-carbamoyl-3-hydroxypropan-2-yl carbamate | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)CO | |
218.253 | |
51387393 | |
97% |
1256482-94-6 | |
MFCD00270250 | |
BYCKHNZSBNGBQL-ZCFIWIBFSA-N | |
N-[(2R)-4-amino-1-hydroxy-4-oxobutan-2-yl]carbamate de tert-butyle | |
1 g | |
218.25 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.