Learn More
Quinoxaline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11487966
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Used as dyes, pharmaceuticals and antibiotics intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-19-0
Formule moléculaire C8H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 130.15
Numéro MDL MFCD00006719
Clé InChI XSCHRSMBECNVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoparadiazine, 1,4-benzodiazine, phenopiazine, phenpiazine, quinazine, benzopyrazine, 1,4-diazanaphthalene, benzo a pyrazine, 1,4-naphthyridine, chinoxalin
CID PubChem 7045
ChEBI CHEBI:36616
Nom IUPAC quinoxaline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoxaline
Point de fusion 27°C to 32°C
Densité 1.124
Point d’ébullition 220°C to 223°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Quantité 100 g
Beilstein 109351
Merck Index 14,8078
Poids de la formule 130.15
Pourcentage de pureté ≥98%