Learn More
Quickfit™ Glass Joint Sockets
Manufactured with minimum shank length of 100mm
Marca:  Quickfit SRB19UB
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 12425406
  • 65.75CHF / pezzi 10
Spedizione stimata: 20-06-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured with minimum shank length of 100mm
  • Unbadged ground glass sockets
  • Free from any ceramic markings
  • Avoids problem of badge charring at high temperatures that can give untidy appearance
  • High quality joints manufactured to accuracy that surpasses requirements of ISO 383
  • Accurate taper and fine surface finish reduce possibility of joint seizure or leakage
  • With round profile bead on top of socket for extra mechanical strength
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10/Pk.
19/26
2mm
Glass joint socket
0.08 in.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato