Learn More
Hellma™ Cellules démontables en quartz Suprasil
Marque:  Hellma™ 106-0.10-40
Code produit. 15900421
  • 352.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 30-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
Cuves démontables
Suprasil quartz
2/boîte
45 mm
26 μl
9 mm
0,1 ± 0,005 mm
12,5mm