Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test du zinc Quantofix™
Permettent la détermination simple et rapide du zinc dans les solutions. Les kits de bandelettes de test de zinc Macherey Nagel™ Quantofix™ sont préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
Marque:  Macherey-Nagel™ 91310
47.35 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10411591
  • 49.30CHF / 81g
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Permettent la détermination simple et rapide du zinc dans les solutions. Les kits de bandelettes de test de zinc Macherey Nagel™ Quantofix™ sont préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
  • Rapide : la plupart des tests peuvent être effectués en 10 à 120 s
  • Excellent pour la vérification des bains de placage dans l’industrie de la galvanoplastie
  • Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
  • Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Spécification
Orange au rouge
Détermination du zinc
100/paquet
2 min
Bande
0, 2, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L Zn
30°C
Bandelette de test semi-qualitative
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • QUANTOFIX Zinc
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide solution