Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test semi-quantitatif Quantofix™ pour le chromate
Pratique : les kits prêts à l’emploi, pré-étalonnés, contiennent tous les équipements et réactifs nécessaires
Marque: Macherey-Nagel™ 91301
Description
Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
- Rapide : la plupart des tests peuvent être effectués en 10 à 120 s
- Pratique : les kits prêts à l’emploi, pré-étalonnés, contiennent tous les équipements et réactifs nécessaires
- Précis : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Blanc à violet | |
Détermination du chromate | |
100/paquet | |
30 s |
Bande | |
0, 3, 10, 30, 100 mg/L CrO42- | |
30°C | |
Bandelette de test semi-qualitative |
Safety and Handling
- QUANTOFIX Chromate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.