Learn More
Hellma™ Macro cellules d’absorption haute précision en quartz QS Suprasil avec bouchon en PTFE
Marque:  Hellma™ 110-20-40
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11747273
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Cuve haute précision
• Volume 0,35 à 35mL
• Quartz suprasil QS ou verre optique spécial OS
• Cuve soudée sans collage
• Coffret 2 cuves offert
• Cuves
• Vendues par paire
• Cuves verre Optique Special OS
• Verre d'une très grande pureté pour transmission à 80% de 320 à 2500nm, à vide
• Cuve quartz Suprasil QS
• Dioxyde de silice Si02 pour transmission supérieure à 80% de 200 à 2500nm, à vide
• Haute résistance chimique
• Tenue à la température jusqu'à 1000°C
• Cuve haute précision avec bouchon PTFE
• Quartz QS
Spécification
Spécification
Macro cellule d’absorption
Quartz Suprasil
9.5mm
De 200 à 2500 nm
12.5 mm
7000 μl
PTFE
20 mm
46 mm
Photometric and Colorimetric Measurements