Learn More
Qorpak™ Béchers pour flacons en verre avec bouchons en PTFE et F217 thermodurci verts
Peut être utilisé pour le mélange, la mesure et le stockage
280.00€
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Verre
Couleur de bouchon Vert
Joint de fermeture F217 et PTFE
Matériau du bouchon Thermodurci
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Capacité (métrique) Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11800110
Afficher les documents
Qorpak™
34601-40
240 mL 24 Carton
280.00€
24 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 03-10-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conçus avec un léger épaulement pour faciliter le versement et la manipulation
  • Graduations moulées en ml et onces
  • En verre transparent
  • À utiliser avec des échantillons biologiques et pathologiques
  • Pour le stockage de produits chimiques et réactifs industriels de laboratoire
Spécification
Spécification
Transparent
Vert
Thermodurci
Verre
F217 et PTFE
Bouchon à vis