Learn More
Pyridine, extra pur, SLR, Fisher Chemical
58.70€ - 1060.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110-86-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5N |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.102 |
Numéro MDL | 11732 |
Clé InChI | JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 |
CID PubChem | 1049 |
ChEBI | CHEBI:16227 |
Nom IUPAC | pyridine |
SMILES | C1=CC=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10589570
|
Fisher Chemical
P/7920/08 |
500 mL | Flacon en verre ambré |
58.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10171960
|
Fisher Chemical
P/7920/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
196.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10274630
|
Fisher Chemical
P/7920/21 |
5 L | Boîte métallique |
265.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10677032
|
Fisher Chemical
P/7920/25 |
25 L | Boîte métallique |
1060.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
110-86-1 | |
79.102 | |
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N | |
1049 | |
pyridine |
C5H5N | |
11732 | |
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 | |
CHEBI:16227 | |
C1=CC=NC=C1 |
Spécification
8.5 | |
110-86-1 | |
115°C | |
C5H5N | |
20mbar at 20°C | |
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 | |
C1=CC=NC=C1 | |
79.102 | |
CHEBI:16227 |
-42°C | |
Incolore | |
Liquide | |
11732 | |
0.95 mPaS at 20°C | |
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N | |
pyridine | |
1049 | |
79.1g/mol |
Safety and Handling
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Pyridine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur