Learn More
Bouchons à vis en polypropylène Pyrex™ pour flacon de laboratoire pour milieux de culture
Les bouchons à vis en PP Pyrex™ sont parfaitement adaptés aux travaux de préparation des milieux.
Marque:  Pyrex 4506/45E
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11358034
  • 35.35€ / 10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 22-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les bouchons à vis en PP Pyrex™ sont parfaitement adaptés aux travaux de préparation des milieux.
  • Pour une utilisation avec :  flacons de culture de laboratoire, séries1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 et 1524
  • Autoclavable : jusqu’à 140°C
  • Disponible en : choix de quatre couleurs pour faciliter l’identification des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vert
PP
45 mm
Flacons séries 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 et 1524
Bouchon à vis
10/boîte
Autoclavable
Bouchon à vis