Learn More
PYGL Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 15851-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The PYGL antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PYGL. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PYGL antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Spécification
PYGL | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
20 μL | |
5836 | |
IgG |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
333 μg/mL | |
Rabbit | |
Primary | |
Human, Rat, Mouse |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu