Learn More
PYGL Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15851-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16865224
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The PYGL antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PYGL. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PYGL antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
PYGL
Polyclonal
Unconjugated
150 μL
5836
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
333 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse