Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Robinets à trois voies en PVDF (polyfluorure de vinylidène)
La configuration à trois voies de ces robinets d’arrêt permet de connecter deux ou les trois ports
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F30888-0006
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les tubulures cannelées sont compatibles avec les tubes en caoutchouc ou en plastique
- En PVDF (polyfluorure de vinylidène), plastique fluoré résistant à la plupart des produits chimiques
- Supporte des températures allant jusqu’à 204°C
- Pression nominale maximale de 34,3 KPa (5 psi)
- Autoclavable à la vapeur
Spécification
4 mm | |
PVDF | |
34,3 kPa | |
204°C max. | |
1/boîte |
Robinet d’arrêt à 3 voies | |
Autoclavable | |
6 mm | |
1 | |
Tubulure en plastique ou en caoutchouc |