Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Robinets à trois voies en PVDF (polyfluorure de vinylidène)
La configuration à trois voies de ces robinets d’arrêt permet de connecter deux ou les trois ports
Marque:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F30888-0008
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15311681
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Les tubulures cannelées sont compatibles avec les tubes en caoutchouc ou en plastique
  • En PVDF (polyfluorure de vinylidène), plastique fluoré résistant à la plupart des produits chimiques
  • Supporte des températures allant jusqu’à 204°C
  • Pression nominale maximale de 34,3 KPa (5 psi)
  • Autoclavable à la vapeur
Spécification
Spécification
6 mm
PVDF
34,3 kPa
204°C max.
1/boîte
Robinet d’arrêt à 3 voies
Autoclavable
8 mm
1
Tubulure en plastique ou en caoutchouc