Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en PVDF, 2 ports
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne grâce à ces collecteurs. Choisissez le nombre de ports et de connexions qui répondent à vos besoins.
Marque:  Cole-Parmer™ 31523-33
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11745278
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Fabriqué en PVDF durable.
  • Parfait pour les applications nécessitant une excellente compatibilité chimique.
  • Disponibles en plusieurs configurations
Spécification
Spécification
PVDF
6,03 cm
-54°C
NPT(F) 3/8 po
3,18 cm
3,18 cm
110°psi
110°C
2 3/8 pouces
–65°F
3/8 po × 1/4 po
NPT(F) 1/4 po
1,25 in
1,25 in
230°F
Collecteur