Learn More
OHAUS™ Pince à flacon en PVC
La pince à flacon en PVC OHAUS™ est conçue pour saisir et positionner en toute sécurité différentes tailles de flacons.
Marque: OHAUS™ 30400099
41.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçue en PVC
- À utiliser avec flacon
- Conçue pour maintenir le flacon en place en toute sécurité
Spécification
1 | |
PVC | |
Pince pour flacon PVC 125 ml | |
Four Interlocking |
Pince à flacons | |
Flacon de 125 ml | |
Purple | |
3.01 in |