Learn More
Ansell™ Gants en polyuréthane à résistance moyenne série PU900
Code produit. 10660956 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Offrent une bonne résistance mécanique à l’abrasion et aux coupures. Les gants en polyuréthane à résistance moyenne Ansell série PU900 offrent confort et dextérité.
  • Gants de protection mécaniques
  • Gants de résistance moyenne, résiste aux coupures
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux coupures
  • Gants à faible peluchage
  • Bon confort et bonne dextérité
Applications :
  • Assemblage de produits blancs
  • Injection et moulage de plastique
  • Assemblage de pièces et de composants en métal
  • Aéronautique
  • Travaux de finition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003
Description Jauge : 13
Couleur Blanc, Gris
Finition externe Paume enduite
Matériau PUR
Type de produit Gants de protection mécaniques
Dimensions 8
Modèle Structure : Tricoté
Type de manchette de gant Maille
Matériau de revêtement Spandex Dyneema™
Type d’emballage 12 paires dans un sachet, 240 paires dans un carton
Séries PU900
Longueur (métrique) 196 à 252 mm