Learn More
Ansell™ Gants en polyuréthane à résistance moyenne série PU900
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Gants de protection mécaniques
- Gants de résistance moyenne, résiste aux coupures
- Bonne résistance à l’abrasion et aux coupures
- Gants à faible peluchage
- Bon confort et bonne dextérité
Applications :
- Assemblage de produits blancs
- Injection et moulage de plastique
- Assemblage de pièces et de composants en métal
- Aéronautique
- Travaux de finition
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003 |
Description | Jauge : 13 |
Couleur | Blanc, Gris |
Finition externe | Paume enduite |
Matériau | PUR |
Type de produit | Gants de protection mécaniques |
Dimensions | 7 |
Modèle | Structure : Tricoté |
Type de manchette de gant | Maille |
Matériau de revêtement | Spandex Dyneema™ |
Afficher plus |